Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Medelväggkantade provrör
Produktkod. 12539475
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
18 ml
22 ml
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Pakningsstørrelse:
Paket med 100
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12539475 18 mm 150 mm 28 ml Paket med 100
12549485 24 mm 150 mm 55 ml Paket med 100
11337904 24 mm 150 mm 55 ml Varje
12559475 24 mm 200 mm 73 ml -
11347904 24 mm 200 mm 73 ml -
12653192 18 mm 180 mm 34 ml Paket med 100
11317904 18 mm 180 mm 34 ml Varje
12599465 16 mm 150 mm 22 ml Paket med 100
12529485 12 mm 75 mm 6 ml Paket med 100
12519465 10 mm 75 mm 4 ml Paket med 100
12529465 12 mm 100 mm 8 ml Paket med 100
12579465 16 mm 100 mm 14 ml Paket med 100
12589465 16 mm 125 mm 18 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 12539475 Supplier Pyrex Supplier No. 1620/16M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1328.25 SEK
    1110.52 SEK / Paket med 100
    Save 217.73 SEK
    16% Av
View all promotions
I lager
Mellanväggiga provrör med kantkant Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för att ge överlägsen prestanda jämfört med neutralt borosilikat- och sodakalkglas och utmärkt kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglas med medium väggkantade provrör är idealiska för mikrobiologiskt odlingsarbete.
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för att ge överlägsen prestanda jämfört med neutralt borosilikat- och sodakalkglas och utmärkt kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglas med medium väggkantade provrör är idealiska för mikrobiologiskt odlingsarbete.
  • Kantade medelstora väggar: konstruerad för optimal prestanda
  • Robust konstruktion: tillåter användning vid höga temperaturer upp till 500°C
  • Överensstämmer med:ISO 4142
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Kapacitet (metrisk) 28 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Kvantitet 100 pack
Kantad Ja
Diameter (metrisk) 18 mm