Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Medelväggkantade provrör
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för att ge överlägsen prestanda jämfört med neutralt borosilikat- och sodakalkglas och utmärkt kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglas med medium väggkantade provrör är idealiska för mikrobiologiskt odlingsarbete.
- Kantade medelstora väggar: konstruerad för optimal prestanda
- Robust konstruktion: tillåter användning vid höga temperaturer upp till 500°C
- Överensstämmer med:ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 34 ml |
| Längd (metrisk) | 180 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 100 pack |
| Kantad | Ja |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |