Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med smal hals
Produktkod. 11922619
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Höjd (metrisk):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Kropp: 69 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11922619 1000 mL 220 mm 131 mm Paket med 10
10348669 200 mL 131 mm 79 mm Paket med 10
10460160 3000 mL 310 mm 187 mm Paket med 2
10765332 5 L 365 mm 220 mm Varje
11972568 25 mL 70 mm 42 mm Paket med 10
11962568 100 mL 105 mm 64 mm Paket med 10
11961566 2000 mL 280 mm 166 mm Paket med 10
11982568 50 mL 85 mm 51 mm Paket med 10
12579105 5 mL 52 mm 25 mm Paket med 10
12589105 10 mL 60 mm 30 mm Paket med 10
11902619 250 mL 145 mm 85 mm Paket med 10
11912619 500 mL 180 mm 105 mm Paket med 10
11910905 150 mL 118 mm 74 mm Paket med 10
12519115 300 mL 156 mm 87 mm Paket med 10
15685767 125 mL 117 mm Kropp: 69 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11922619 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1130/26D
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för ett brett utbud av laboratorieexperiment. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolv med smal hals är DIN ISO 1773 kompatibel.
  • Överensstämmer med ISO 1773 och DIN 12353
  • Erlenmeyer mönster
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773, DIN 12353
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Examen Ja
Höjd (metrisk) 220 mm
Form Konisk
Skrivyta Ja
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm
Stängningsstorlek 35