Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med smal hals
Description
Används för ett brett utbud av laboratorieexperiment. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolv med smal hals är DIN ISO 1773 kompatibel.
- Överensstämmer med ISO 1773 och DIN 12353
- Erlenmeyer mönster
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
- Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1773, DIN 12353 |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | Ja |
| Höjd (metrisk) | 280 mm |
| Form | Konisk |
| Skrivyta | Ja |
| Graderad | Ja |
| Diameter (metrisk) Yttre | 166 mm |
| Stängningsstorlek | 43 |