Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med smal hals
Produktkod. 11972568
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Höjd (metrisk):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Kropp: 69 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11972568
Brand: Pyrex 1130/11M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för ett brett utbud av laboratorieexperiment. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolv med smal hals är DIN ISO 1773 kompatibel.
  • Överensstämmer med ISO 1773 och DIN 12353
  • Erlenmeyer mönster
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773, DIN 12353
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Examen Ja
Höjd (metrisk) 70 mm
Form Konisk
Skrivyta Ja
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 42 mm
Stängningsstorlek 17