Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals platt botten kokande kolv
Produktkod. 10662111
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
12 L
20 L
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diameter (metrisk) Innerhals:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Innerhals Höjd (metrisk) unitSize
10662111 20 L 341 mm 60 mm 558 mm Varje
10650191 10 L 280 mm 57 mm 360 mm Varje
10009569 100 mL 64 mm 18 mm 110 mm Varje
10211560 12 L 300 mm 57 mm 465 mm Varje
10801601 2000 mL 166 mm 45 mm 250 mm Paket med 10
12549085 50 mL 50 mm 18 mm 100 mm Paket med 10
10650001 6 L 237 mm 57 mm 340 mm Varje
12079002 250 mL 85 mm 30 mm 140 mm Paket med 10
12089002 500 mL 105 mm 30 mm 170 mm Paket med 10
11982609 1000 mL 131 mm 36 mm 200 mm Paket med 10
10640001 4 L 207 mm 45 mm 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10662111 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1070/42D
Beräknad leverans: 29-04-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock. Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals platt botten kokande kolv uppfyller ISO 1773 standarder. Utmärkt kemisk hållbarhet för kontamineringsfri prestanda. Inkluderar vit emaljmarkeringspunkt medan platt bas förhindrar spill.
  • Överensstämmer med ISO 1773
  • Platt underlag för att stå på bänkar och kokplattor mm
  • Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
  • Utmärkt kemisk hållbarhet för kontamineringsfri prestanda
  • Med vit emaljmarkeringsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773
Diameter (metrisk) Innerhals 60 mm
Kapacitet (metrisk) 20 L
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 558 mm
Hals stil Smal
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 341 mm