Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals platt botten kokande kolv
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
12 L
20 L
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diameter (metrisk) Innerhals:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Varje
Beschreibung
- Överensstämmer med ISO 1773
- Platt underlag för att stå på bänkar och kokplattor mm
- Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
- Utmärkt kemisk hållbarhet för kontamineringsfri prestanda
- Med vit emaljmarkeringsfläck
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Hals stil | Smal |
| Bottenform | Plan |
| Diameter (metrisk) Yttre | 85 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur