Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals platt botten kokande kolv
Produktkod. 12549085
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
12 L
20 L
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diameter (metrisk) Innerhals:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 12549085
Brand: Pyrex 1070/02M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock. Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals platt botten kokande kolv uppfyller ISO 1773 standarder. Utmärkt kemisk hållbarhet för kontamineringsfri prestanda. Inkluderar vit emaljmarkeringspunkt medan platt bas förhindrar spill.
  • Complies with ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc
  • Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borosilicate Glass
Höjd (metrisk) 100 mm
Hals stil Narrow
Bottenform Flat
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm