Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals rund botten kokande kolv
Produktkod. 10079139
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10079139
Brand: Pyrex 1100/32D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beständig mot kemisk korrosion och termisk chock
  • Överensstämmer med ISO 1773
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas som ger utmärkt motståndskraft mot kemisk korrosion och termisk chock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773
Kapacitet (metrisk) 4 L
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 315 mm
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 207 mm