Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals rund botten kokande kolv
Produktkod. 10754972
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10754972 2000 mL 166 mm Varje
10327899 10 L 279 mm Varje
12579095 100 mL 65 mm Paket med 10
10587670 20 L 345 mm Varje
10079139 4 L 207 mm Varje
12569095 50 mL 50 mm Paket med 10
10089139 6 L 236 mm Varje
12099002 250 mL 85 mm Paket med 10
12009012 500 mL 105 mm Paket med 10
12019012 1000 mL 131 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Código de producto. 10754972 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1100/28D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 SEK
    441.19 SEK / Paket med 1
    Save 58.81 SEK
    11% Av
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Beständig mot kemisk korrosion och termisk chock
  • Överensstämmer med ISO 1773
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas som ger utmärkt motståndskraft mot kemisk korrosion och termisk chock
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad ISO 1773
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 260 mm
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 166 mm
Stängningsstorlek 43
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.