Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals rund botten kokande kolv
Produktkod. 12579095
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
12579095 100 mL 65 mm Paket med 10
10327899 10 L 279 mm Varje
10587670 20 L 345 mm Varje
10754972 2000 mL 166 mm Varje
10079139 4 L 207 mm Varje
12569095 50 mL 50 mm Paket med 10
10089139 6 L 236 mm Varje
12099002 250 mL 85 mm Paket med 10
12009012 500 mL 105 mm Paket med 10
12019012 1000 mL 131 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12579095 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1100/04M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.75 SEK
    1335.16 SEK / Paket med 10
    Save 255.59 SEK
    16% Av
I lager
Beständig mot kemisk korrosion och termisk chock
  • Överensstämmer med ISO 1773
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas som ger utmärkt motståndskraft mot kemisk korrosion och termisk chock
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 115 mm
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 65 mm
Stängningsstorlek 17