Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Icke-vakuumexsickatorer
Produktkod. 12466947
Change view
Höjd (metrisk):
85 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
170 mm
220 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre unitSize
12466947 85 mm 170 mm Varje
12476947 120 mm 220 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12466947 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1590/02D
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enkel design för torkning under atmosfärstryck.
  • Robust exsickatorbas och lock i borosilikatglas
  • Slipade glasflänsar
  • Plattorna är placerade på en inre kant i basen
  • Val av 2 storlekar - för att rymma 150 mm eller 200 mm diameter plattor
  • Tillbehör perforerad plåt i metall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Icke-vakuumexsickator
Inkluderar Komplett exsickator
Storlek Plåt: 150 mm
Höjd (metrisk) 85 mm
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm