Läs mer
Pyrex™ Borosilicate Glass Plain Column
Produktkod. 15777957
Change view
Längd (metrisk) jacka:
355 mm exklusive styrstam, 45 mm styrstam
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
15777957 355 mm exklusive styrstam, 45 mm styrstam Paket med 10
1 options
Produktkod. 15777957 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3775/02M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal for educational use. Simple and economical column.
  • With chemically resistant glass sintered disc
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
Specifikationer
Beskrivning Body O.D: 14mm
Diameter (metrisk) yttre tubulering 8 mm
Längd (metrisk) jacka 355 mm exklusive styrstam, 45 mm styrstam
Kvantitet 30 mL
Material Borosilicate Glass
Typ Plain Column