Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas enkel hals Kjeldahl Kolv
Produktkod. 11313624
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
300 mL
500 mL
800 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
101 mm
115 mm
81 mm
Glödlampa: 58 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11313624 800 mL 115 mm Paket med 10
11303624 500 mL 101 mm Paket med 10
11383614 100 mL Glödlampa: 58 mm Paket med 10
15547680 300 mL 81 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11313624 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1200/16M
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för bestämning av kväve
  • Tål höga temperaturer
  • Beständig mot kemisk korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 800 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 350 mm
Hals stil Vanlig
Diameter (metrisk) Yttre 115 mm