Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas enkel hals Kjeldahl Kolv
Produktkod. 15547680
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
300 mL
500 mL
800 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
101 mm
115 mm
81 mm
Glödlampa: 58 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15547680 300 mL 81 mm Paket med 20
11313624 800 mL 115 mm Paket med 10
11303624 500 mL 101 mm Paket med 10
11383614 100 mL Glödlampa: 58 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15547680 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1200/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5843.25 SEK
    4909.38 SEK / Paket med 20
    Save 933.87 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 19-02-2027
Lämplig för bestämning av kväve
  • Tål höga temperaturer
  • Beständig mot kemisk korrosion
Spezifikation
Diameter (metrisk) Innerhals 24 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 28 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 300 mm
Hals stil Vanlig
Diameter (metrisk) Yttre 81 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.