Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas enkel hals Kjeldahl Kolv
Produktkod. p-8002558
Kapacitet (metrisk):
100 mL
300 mL
500 mL
800 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
101 mm
115 mm
81 mm
Glödlampa: 58 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 11313624
Brand: Pyrex 1200/16M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för bestämning av kväve
  • Tål höga temperaturer
  • Beständig mot kemisk korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Innerhals 30 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 800 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 350 mm
Hals stil Vanlig
Diameter (metrisk) Yttre 115 mm