Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglas rundbottnat odlingsrör med skruvlock
Description
Idealisk för odlingsarbete med PBT-skruvlock och PTFE-fodrad gummiskiva. Pryex™ odlingsrör finns i ett brett utbud av storlekar för att möta dina behov.
- Idealisk för odlingsarbete
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Hög motståndskraft mot angrepp från vatten minskar urlakning av föroreningar som kan orsaka pH-förändringar
- Fenoliska skruvlock med inert PTFE-fodrad gummiskiva
- Locket tål upprepade torrvärme- och ångsteriliseringscykler (121°C i två timmar)
Specifications
Specifications
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 9 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | Idealisk för odlingsarbete |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Liner material | PTFE |
| Trådstorlek | 13 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |
| Show More |