Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas rundbottnat odlingsrör med skruvlock
Produktkod. 11307824
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Varje
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
11307824 15 ml 100 mm -
10004654 11 ml 100 mm Paket med 40
13008413 11 ml 100 mm Varje
12505077 14 ml 125 mm Paket med 40
11387814 14 ml 125 mm Varje
11397814 19 ml 160 mm Varje
11940955 19 ml 160 mm Paket med 40
13018413 15 ml 100 mm Varje
13028413 28 ml 180 mm Varje
11317824 28 ml 180 mm Paket med 40
10297774 36 ml 100 mm -
13058413 36 ml 100 mm Varje
13038413 40 ml 200 mm Varje
11327824 40 ml 200 mm Paket med 40
11377814 9 ml 100 mm Varje
10044604 9 ml 100 mm Paket med 40
12349339 70 ml 200 mm Varje
10400105 70 ml 200 mm Paket med 40
13048413 50 ml 200 mm Varje
10125144 50 ml 200 mm Paket med 40
10422205 20 ml 100 mm Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 11307824 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1636/32MP
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för odlingsarbete med PBT-skruvlock och PTFE-fodrad gummiskiva. Pryex™ odlingsrör finns i ett brett utbud av storlekar för att möta dina behov.
Idealisk för odlingsarbete med PBT-skruvlock och PTFE-fodrad gummiskiva. Pryex™ odlingsrör finns i ett brett utbud av storlekar för att möta dina behov.
  • Idealisk för odlingsarbete
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Hög motståndskraft mot angrepp från vatten minskar urlakning av föroreningar som kan orsaka pH-förändringar
  • Fenoliska skruvlock med inert PTFE-fodrad gummiskiva
  • Locket tål upprepade torrvärme- och ångsteriliseringscykler (121°C i två timmar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
För användning med Idealisk för odlingsarbete
Inkluderar Skruvlock
Liner material PTFE
Trådstorlek 18 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 18 mm
Förslutningstyp Skruvlock