Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas rundbottnat odlingsrör med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Varje
Beskrivning
Idealisk för odlingsarbete med PBT-skruvlock och PTFE-fodrad gummiskiva. Pryex™ odlingsrör finns i ett brett utbud av storlekar för att möta dina behov.
- Idealisk för odlingsarbete
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Hög motståndskraft mot angrepp från vatten minskar urlakning av föroreningar som kan orsaka pH-förändringar
- Fenoliska skruvlock med inert PTFE-fodrad gummiskiva
- Locket tål upprepade torrvärme- och ångsteriliseringscykler (121°C i två timmar)
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 11 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | Idealisk för odlingsarbete |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Liner material | PTFE |
| Trådstorlek | 15 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Visa mer |