Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas provrör med rund botten
Diameter (metrisk):
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Borosilikatglaskonstruktion
- Levereras i förpackningar om 100 st
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 100 pack |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |