Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Reservglasnycklar
Produktkod. 15633076
Change view
Diameter (metrisk):
12,5 mm
14,5 mm
Pluggborrning:
1,5 mm
2,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Pluggborrning Förpackningsstorlek
15633076 14,5 mm 2,5 mm Paket med 5
12454761 12,5 mm 1,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15633076 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer SST103K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.50 SEK
    1058.14 SEK / Paket med 5
    Save 267.36 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Tillverkad av borosilikatglas
  • Ersättningsnycklar för SSD: seriestoppkranar
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Levereras komplett med nyckelhållare
Specifikationer
Typ Reservglasnyckel
Pluggborrning 2,5 mm
Diameter (metrisk) 14,5 mm
Material Borsilikatglas