Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasstoppkran med nyckel
Typ:
Dubbel borrning kran
Enkel borrning avstängningskran
Pluggborrning:
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
6,0 mm
Diameter (metrisk) sidoarm:
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas med PTFE-nyckel, för överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglasstoppkran med nyckel är gjorda med en kona av 1:10 vilket ger en kombination av prestanda och enkel användning.
- Tunnor: mycket polerade
- Nycklar: självsmörjande, vilket undviker behovet av kranfett
- Nycklar: helt utbytbara och inkluderar plastskruvgänga
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Enkel borrning avstängningskran |
| Pluggborrning | 6,0 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 12 mm |
| Inkluderar | PTFE-nyckel, gänghållare i plast |