Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasstoppkran med nyckel
Produktkod. 13451899
Change view
Typ:
Dubbel borrning kran
Enkel borrning avstängningskran
Pluggborrning:
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
6,0 mm
Diameter (metrisk) sidoarm:
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Pluggborrning Diameter (metrisk) sidoarm Förpackningsstorlek
13451899 Dubbel borrning kran 2,5 mm 9 mm -
11910955 Enkel borrning avstängningskran 2,5 mm 10 mm Paket med 5
11392115 Enkel borrning avstängningskran 1,5 mm 8 mm Paket med 5
12444781 Enkel borrning avstängningskran 6,0 mm 12 mm Paket med 5
12907316 Enkel borrning avstängningskran 4 mm 10 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13451899 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer SST203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4470.00 SEK
    3693.27 SEK / Paket med 5
    Save 776.73 SEK
    17% Av
I lager
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas med PTFE-nyckel, för överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglasstoppkran med nyckel är gjorda med en kona av 1:10 vilket ger en kombination av prestanda och enkel användning.
  • Tunnor: mycket polerade
  • Nycklar: självsmörjande, vilket undviker behovet av kranfett
  • Nycklar: helt utbytbara och inkluderar plastskruvgänga
Specifikationer
Typ Dubbel borrning kran
Pluggborrning 2,5 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 9 mm
Inkluderar PTFE-nyckel, gänghållare i plast