Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasstoppkran med nyckel
Produktkod. p-8002563
Typ:
Dubbel borrning kran
Enkel borrning avstängningskran
Pluggborrning:
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
6,0 mm
Diameter (metrisk) sidoarm:
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 13451899
Brand: Pyrex SST203
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas med PTFE-nyckel, för överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglasstoppkran med nyckel är gjorda med en kona av 1:10 vilket ger en kombination av prestanda och enkel användning.
  • Tunnor: mycket polerade
  • Nycklar: självsmörjande, vilket undviker behovet av kranfett
  • Nycklar: helt utbytbara och inkluderar plastskruvgänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Dubbel borrning kran
Pluggborrning 2,5 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 9 mm
Inkluderar PTFE-nyckel, gänghållare i plast