Läs mer
Pyrex™ Vakuumexsickator av borosilikatglas
Produktkod. 11975869
Change view
Höjd (metrisk):
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11975869 85 mm Varje
1 options
Produktkod. 11975869 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1594/02D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6020.00 SEK
    4646.38 SEK / Paket med 1
    Save 1373.62 SEK
    22% Av
I lager
Designad för användning under vakuum.
  • Designad för användning under vakuum
  • Stabil konstruktion i borosilikatglas
  • Slipade glasflänsar
  • Locket har ett 24/29-uttag för att ta emot exsickatoravstängningskranar
  • Välj mellan två storlekar - för att rymma plattor med 150 mm eller 200 mm diameter
  • Plattorna är placerade på en inre kant i basen
  • Tillbehör metall perforerad platta och Rotaflo™ glas/PTFE avstängningskran tillgänglig
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Produkttyp Komplett Dessicator
Storlek 24/29
Höjd (metrisk) 85 mm
Diameter (metrisk) Innerslang Fläns: 170 mm