Läs mer
Pyrex™ Vakuumexsickatorlock av borosilikatglas
Beskrivning
Designad för användning under vakuum.
- Designad för användning under vakuum
- Stabil konstruktion i borosilikatglas
- Slipade glasflänsar
- Locket har ett 24/29-uttag för att ta emot exsickatoravstängningskranar
- Rymmer plattor med en diameter på 200 mm
- Plattorna är placerade på en inre kant i basen
- Tillbehör metall perforerad platta och Rotaflo™ glas/PTFE avstängningskran tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 220 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Vakuumexsickatorer |
| Produkttyp | Vakuumexsickatorlock |