Läs mer
Pyrex™ Büchner-kolv med gänganslutning
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex™ Büchner-kolven med skruvgänganslutning har en tung väggkonstruktion för vakuumfiltreringsapplikationer och en bearbetad hals för att ta emot en borrad gummipropp. Sidoarm inkluderar en PTFE-skruvgänga för enkel och säker montering av 9 mm håls vakuumslang. Överensstämmer med ISO 6556.
- Överensstämmer med ISO 6556
- Büchner-kolvar med tung väggkonstruktion för vakuumfiltreringsapplikationer
- sidoarm har en PTFE gängad anslutning för enkel och säker montering av vakuumslangar med 9 mm hål
- Med bearbetad hals för att ta emot en borrad gummipropp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6556, DIN 12476 |
| Diameter (metrisk) Innerslang | 24 mm (Neck ID) |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Inkluderar | PTFE skruvgänga kontakt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 64 mm |