Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas vakuumfilterflaska med sidoarm
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 6556. Pyrex™ Borosilikatglasvakuumfilterkolv med sidoarm har tunga väggar för att ge ökad mekanisk styrka medan ''dubbad'' bas minimerar ytnötning. Dessa kolvar av Büchner-typ inkluderar en integrerad sidoarm av glas för att ta emot flexibla slangar med 9 mm hål som är nödvändiga för vakuumfiltrering.
- Kolvar av typen Büchner för vakuumfiltrering
- Tunga väggar ger ökad mekanisk styrka
- Dubbad bas för att minimera ytnötning
- Med inbyggd sidoarm av glas för att acceptera 9 mm håls flexibla slangar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6556 |
| Beskrivning | Stil: Erlenmeyer |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 60 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 166 mm |
| Stängningsstorlek | 57 |