Läs mer
Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas
Produktkod. 10468370
Change view
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10468370 100 mm Paket med 10
11303454 100 mm Varje
10651651 125 mm Paket med 10
11313454 125 mm Varje
10315100 150 mm Paket med 10
11323454 150 mm Varje
11367824 250 mm Varje
10101780 250 mm Paket med 10
11373444 50 mm Varje
10706071 50 mm Paket med 10
11363444 40 mm Varje
10681101 40 mm Paket med 10
10706261 60 mm Paket med 10
11383444 60 mm Varje
11926288 80 mm Paket med 10
11393444 80 mm Varje
13481829 200 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10468370 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1060/14D
I lager
Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas används för förångningsarbete och för att täcka uppvärmda bägare. Brandpolerade kanter minskar flisning och brott.
  • För indunstningsarbete och täckning av uppvärmda bägare
  • Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
  • Brandpolerade kanter för att minska flisning och brott
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Indunstningsarbete och täckning av uppvärmda bägare
Invändig finish Polerad
Diameter (metrisk) 100 mm