Läs mer
Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas
Beskrivning
Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas används för förångningsarbete och för att täcka uppvärmda bägare. Brandpolerade kanter minskar flisning och brott.
- För indunstningsarbete och täckning av uppvärmda bägare
- Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
- Brandpolerade kanter för att minska flisning och brott
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Watch Glass |
| För användning med (applikation) | Indunstningsarbete och täckning av uppvärmda bägare |
| Invändig finish | Polerad |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |