Läs mer
Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas
Produktkod. p-8002976
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11303454
Brand: Pyrex 1060/14D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas används för förångningsarbete och för att täcka uppvärmda bägare. Brandpolerade kanter minskar flisning och brott.
  • För indunstningsarbete och täckning av uppvärmda bägare
  • Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
  • Brandpolerade kanter för att minska flisning och brott
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Borsilikatglas
Form Rund
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Indunstningsarbete och täckning av uppvärmda bägare
Invändig finish Polerad
Diameter (metrisk) 100 mm