Läs mer
Pyrex™ Erlenmeyerkolv med bred hals
Produktkod. 11932619
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11932619 100 mL 110 mm 64 mm Paket med 10
10755722 500 mL 175 mm 105 mm Paket med 10
12039012 250 mL 140 mm 85 mm Paket med 10
12049012 1000 mL 220 mm 131 mm Paket med 10
12529125 2000 mL 275 mm 153 mm Paket med 10
10389789 50 mL 85 mm 48 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11932619 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1140/04D
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas med vita emaljerade graderingar.
Tillverkad av PyrexTM borosilikatglas med vita emaljerade graderingar.
  • Överensstämmer med DIN ISO 24450
  • Erlenmeyer mönster
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Utmärkt termisk prestanda
  • Hög motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
  • Graderad till kapacitet
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 24450, DIN 12385
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Examen Ja
Höjd (metrisk) 110 mm
Inkluderar Ungefärliga examen
Form Konisk
Skrivyta Ja
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 64 mm
Stängningsstorlek 29