Läs mer
Pyrex™ Erlenmeyerkolv med bred hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Tillverkad av PyrexTM borosilikatglas med vita emaljerade graderingar.
- Överensstämmer med DIN ISO 24450
- Erlenmeyer mönster
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Utmärkt termisk prestanda
- Hög motståndskraft mot kemiska angrepp
- Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
- Graderad till kapacitet
- Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 24450, DIN 12385 |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | Ja |
| Höjd (metrisk) | 175 mm |
| Inkluderar | Ungefärliga examen |
| Form | Konisk |
| Skrivyta | Ja |
| Graderad | Ja |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105 mm |
| Show More |