Learn More
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals platt botten kokande kolv
Product Code. 10427230
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) unitSize
10427230 250 mL Paket med 10
12539095 500 mL Paket med 10
12549095 1000 mL Paket med 10
12423431 2000 mL Paket med 10
15547660 50 mL Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10427230 Supplier Pyrex Supplier No. 1080/08D
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
  • Överensstämmer med ISO 24450
  • Med bred hals för att underlätta tillsättning av fasta prover etc
  • Platt underlag för att stå på bänkar och kokplattor mm
  • Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
  • Utmärkt kemisk hållbarhet för kontamineringsfri prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 24450
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 140 mm