Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals platt botten kokande kolv Produktkod.: 12423431
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals platt botten kokande kolv
Produktkod. 12423431
2000 mL, Paket med 10
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Produktkod. 12423431
Brand: Pyrex 1080/14D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
  • Complies with ISO 24450
  • With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc
  • Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination free performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 24450
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borosilicate Glass
Höjd (metrisk) 230 mm
Hals stil Wide
Diameter (metrisk) Yttre 166 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals platt botten kokande kolv >