Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals platt botten kokande kolv
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 24450
- Med bred hals för att underlätta tillsättning av fasta prover etc
- Platt underlag för att stå på bänkar och kokplattor mm
- Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
- Utmärkt kemisk hållbarhet för kontamineringsfri prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 24450 |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 36 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Bottenform | Plan |
| Diameter (metrisk) Yttre | 131 mm |