Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals platt botten kokande kolv
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Beskrivning
- Complies with ISO 24450
- With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc
- Flat base for standing on benches and hotplates etc
- Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination free performance
Specifikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad | ISO 24450 |
Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
Material | Borosilicate Glass |
Höjd (metrisk) | 75 mm |
Hals stil | Wide |
Diameter (metrisk) Yttre | 52 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals platt botten kokande kolv >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering