Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals platt botten kokande kolv
Produktkod. p-8401023
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Produktkod. 10427230
Brand: Pyrex 1080/08D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
  • Överensstämmer med ISO 24450
  • Med bred hals för att underlätta tillsättning av fasta prover etc
  • Platt underlag för att stå på bänkar och kokplattor mm
  • Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
  • Utmärkt kemisk hållbarhet för kontamineringsfri prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 24450
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 140 mm