Läs mer
Pyrex™ Vid hals rund botten kokande kolv
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 24450 och DIN 12353
- Med bred hals för att underlätta tillsats av fasta prover etc
- Beständig mot kemisk korrosion och termisk chock
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 24450, DIN 12353 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Hals stil | Bred |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 65 mm |
| Stängningsstorlek | 29 |