Läs mer
Pyrex™ Vid hals rund botten kokande kolv
Produktkod. 15577660
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15577660 1000 mL Paket med 30
12539105 250 mL Paket med 10
12549105 500 mL Paket med 10
12549975 2000 mL Paket med 10
11991718 6 L Varje
15567660 100 mL Paket med 30
15587660 4 L Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15577660 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 1120/18D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med ISO 24450 och DIN 12353
  • Med bred hals för att underlätta tillsats av fasta prover etc
  • Beständig mot kemisk korrosion och termisk chock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 24450, DIN 12353
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 210 mm
Hals stil Bred
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 132 mm
Stängningsstorlek 57