Läs mer
Pyrex™ Centrifugerör med konisk botten
Produktkod. 10171770
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10171770 12 ml Paket med 40
1 options
Produktkod. 10171770 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 1680/02M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en ren, slät yta för kontamineringsfri prestanda. Pyrex™ Centrifugerör med konisk botten är släta utan graderingsmärken.
  • Tillverkad av kemiskt inert Pyrex™ glas för kontamineringsfri prestanda
  • Konisk form med kant
  • Kan centrifugeras upp till 3 000 RCF-värden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 12 ml
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 40
Längd (metrisk) 110 mm
Bottenform Konisk
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Nej
Max. RCF 3000 x g