Läs mer
Pyrex™ Klass A glascylinder med polyetenpropp
Produktkod. 15333534
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15333534 10 mL Paket med 2
15717957 500 mL Paket med 10
15737947 25 mL Paket med 10
15737957 1000 mL Paket med 10
15757947 50 mL Paket med 2
15757957 2000 mL Varje
15777947 100 mL Paket med 2
15797947 250 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15333534 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer 3212/04
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas.
  • Överensstämmer med ISO 4788
  • Tryckt med en batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex borosilikatglas
  • Gradering i vit emalj för förbättrad synlighet med mörkfärgade lösningar
  • Levereras med polyetenpropp
  • Robust sexkantig glasfot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Typ Graderad cylinder
Material Glas
Certifikat och efterlevnad ISO 4788
Klass A
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Höjd (metrisk) 159 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Stopparnummer 10/19
Proppmaterial Polyeten