Läs mer
Pyrex™ Klass A glascylinder med polyetenpropp
Produktkod. 15737947
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15737947
Brand: Pyrex 3212/06
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas.
  • Överensstämmer med ISO 4788
  • Tryckt med en batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex borosilikatglas
  • Gradering i vit emalj för förbättrad synlighet med mörkfärgade lösningar
  • Levereras med polyetenpropp
  • Robust sexkantig glasfot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Typ Graderad cylinder
Material Glas
Certifikat och efterlevnad ISO 4788
Klass A
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Höjd (metrisk) 193 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Stopparnummer 14/23
Proppmaterial Polyeten