Läs mer
Pyrex™ Klass A glascylinder med polyetenpropp
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4788
- Tryckt med en batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex borosilikatglas
- Gradering i vit emalj för förbättrad synlighet med mörkfärgade lösningar
- Levereras med polyetenpropp
- Robust sexkantig glasfot
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Typ | Graderad cylinder |
| Material | Glas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788 |
| Klass | A |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Höjd (metrisk) | 545 mm |
| Inkluderar | Polyetenpropp |
| Stopparnummer | 45/40 |
| Proppmaterial | Polyeten |