Läs mer
Pyrex™ Klass A glascylinder med polyetenpropp
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4788
- Tryckt med en batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex borosilikatglas
- Gradering i vit emalj för förbättrad synlighet med mörkfärgade lösningar
- Levereras med polyetenpropp
- Robust sexkantig glasfot
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788 |
| Klass | Klass A |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Höjd (metrisk) | 291 mm |
| Inkluderar | Polyetenpropp |
| Stopparnummer | 24/29 |
| Proppmaterial | Polyeten |
| Bastyp | Hexagonal |
| Produkttyp | Graderad cylinder |