Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Klass A arbetscertifierad glascylinder med polyetenpropp
Produktkod. 15747947
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
15747947 25 mL Paket med 2
15707957 250 mL Paket med 2
15727947 10 mL Paket med 2
15727957 500 mL Paket med 2
15747957 1000 mL Paket med 2
15767947 50 mL Paket med 2
15767957 2000 mL Varje
15787947 100 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15747947 Supplier Pyrex™ Supplier No. 3212/06WC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 SEK
    1962.68 SEK / Paket med 2
    Save 417.32 SEK
    17% Av
I lager
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas med sexkantigt glas.
  • Överensstämmer med ISO 4788
  • Kalibrerad till klass A-toleranser
  • Individuellt testad och försedd med certifikat som visar exakt volym på 5 punkter på skalan
  • Överensstämmelse H certifierad
  • Tryckt med individuellt serienummer för batchcertifiering
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex borosilikatglas med sexkantigt glas
  • Gradering i vit emalj för förbättrad synlighet med mörkfärgade lösningar
  • Levereras med polyetenpropp
Specifications
Material Glas
Certifikat och efterlevnad ISO 4788
Klass Klass A
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Höjd (metrisk) 193 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Stopparnummer 14/23
Proppmaterial Polyeten
Bastyp Hexagonal
Produkttyp Graderad cylinder