Läs mer
Pyrex™ Klass A arbetscertifierad glascylinder med polyetenpropp
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4788
- Kalibrerad till klass A-toleranser
- Individuellt testad och försedd med certifikat som visar exakt volym på 5 punkter på skalan
- Överensstämmelse H certifierad
- Tryckt med individuellt serienummer för batchcertifiering
- Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex borosilikatglas med sexkantigt glas
- Gradering i vit emalj för förbättrad synlighet med mörkfärgade lösningar
- Levereras med polyetenpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Typ | Graderad cylinder |
| Material | Glas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788 |
| Klass | A |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Höjd (metrisk) | 226 mm |
| Inkluderar | Polyetenpropp |
| Stopparnummer | 19/26 |
| Proppmaterial | Polyeten |