Läs mer
Pyrex™ Klass A arbetscertifierad glascylinder med polyetenpropp
Produktkod. 15767957
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15767957
Brand: Pyrex 3212/18WC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas med sexkantigt glas.
  • Överensstämmer med ISO 4788
  • Kalibrerad till klass A-toleranser
  • Individuellt testad och försedd med certifikat som visar exakt volym på 5 punkter på skalan
  • Överensstämmelse H certifierad
  • Tryckt med individuellt serienummer för batchcertifiering
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex borosilikatglas med sexkantigt glas
  • Gradering i vit emalj för förbättrad synlighet med mörkfärgade lösningar
  • Levereras med polyetenpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Typ Graderad cylinder
Material Glas
Certifikat och efterlevnad ISO 4788
Klass A
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Höjd (metrisk) 545 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Stopparnummer 45/40
Proppmaterial Polyeten