Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Klass A arbetscertifierad glascylinder med polyetenpropp
Produktkod. 15787947
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15787947 100 mL Paket med 2
15707957 250 mL Paket med 2
15727947 10 mL Paket med 2
15727957 500 mL Paket med 2
15747947 25 mL Paket med 2
15747957 1000 mL Paket med 2
15767947 50 mL Paket med 2
15767957 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15787947 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 3212/10WC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 SEK
    1496.01 SEK / Paket med 2
    Save 323.99 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 19-02-2027
Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex™ borosilikatglas med sexkantigt glas.
  • Överensstämmer med ISO 4788
  • Kalibrerad till klass A-toleranser
  • Individuellt testad och försedd med certifikat som visar exakt volym på 5 punkter på skalan
  • Överensstämmelse H certifierad
  • Tryckt med individuellt serienummer för batchcertifiering
  • Tillverkad av kemiskt resistent Pyrex borosilikatglas med sexkantigt glas
  • Gradering i vit emalj för förbättrad synlighet med mörkfärgade lösningar
  • Levereras med polyetenpropp
Specifikationer
Material Glas
Certifikat och efterlevnad ISO 4788
Klass Klass A
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Höjd (metrisk) 291 mm
Inkluderar Polyetenpropp
Stopparnummer 24/29
Proppmaterial Polyeten
Bastyp Hexagonal
Produkttyp Graderad cylinder