Läs mer
Corning™ PYREX™ Kloningscylindrar
Produktkod. 11987595 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
10 mm
Höjd (metrisk):
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11987595 8 mm 8 mm Paket med 125
12700668 6 mm 8 mm Paket med 125
11997595 10 mm 10 mm Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11987595 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 31668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    1013.53 SEK / Paket med 125
    Save 71.47 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 22-03-2027
Skapa identiska celler genom att omge en enda cell eller grupp av celler
Klona en enda cell eller grupp av celler genom att omge dem med denna glascylinder. Doppa änden av cylindern i ett sterilt silikonfett innan du trycker till botten av en odlingskolv för att skapa en isolerad brunn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) 8 mm
Höjd (metrisk) 8 mm
Sterilitet Icke-steril
Diameter (engelska) 0,31 tum.
Produkttyp Kloningscylinder
Höjd (engelska) 0,31 tum.